Merck
654477
Sigma-Aldrich
6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
別名:
6-(4-Fluorophenyl)pyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8FNO
CAS番号:
分子量:
201.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-90 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8FNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-3-1-2-11(8-15)14-12/h1-8H
InChI Key
WVQIFQHRRHZIGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654477-BULK:
654477-VAR:
654477-5G:
654477-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)