Merck
638285
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-ピリジンカルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,300
¥32,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
81-82 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChI Key
NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638285-1G:
638285-VAR:
638285-5G:
638285-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)