Merck
653918
Sigma-Aldrich
2-ヨードフルオレン
98%
別名:
2-ヨード-9H-フルオレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9I
CAS番号:
分子量:
292.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
126-129 °C
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9I/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
InChI Key
VNYQUOAQPXGXQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
有機エレクトロルミネッセンス素子の前駆物質[1]
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
653918-VAR:
653918-5G:4548173995885
653918-1G:4548173995878
653918-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry of Materials, 15, 699-699 (2003)