Merck
653810
Sigma-Aldrich
4-メチルフェネチルブロミド
97%
別名:
4-(2-ブロモエチル)トルエン, 4-メチル-1-(2-ブロモエチル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,200
5 G
¥28,700
¥8,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,200
5 G
¥28,700
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
199.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.550
bp
100-101 °C/9 mmHg
密度
1.306 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
653810-VAR:
653810-BULK:
653810-1G:
653810-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)