Merck
632813
Sigma-Aldrich
3-アミノチオフェン-2-カルボキサミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,610
¥8,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,610
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2OS
CAS番号:
分子量:
142.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
120-124 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
NC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,6H2,(H2,7,8)
InChI Key
BKDZTJNNXCNSCK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632813-VAR:
632813-1G:
632813-250MG:
632813-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)