Merck
653314
Sigma-Aldrich
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.524
bp
120 °C/0.15 mmHg
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=C(C1CC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H14N2O/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,1-6H2
InChI Key
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
653314-BULK:
653314-5G:
653314-VAR:
653314-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)