Merck
652024
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシフェネチルブロミド
96%
別名:
2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-ブロモエタン, 4-(2-ブロモエチル)フェノール, 4-ヒドロキシ-1-(2-ブロモエチル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,300
10 G
¥47,100
¥8,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,300
10 G
¥47,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BrO
CAS番号:
分子量:
201.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
88-92 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
DYYVTFCYVZEQDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652024-BULK:
652024-10G:
652024-VAR:
652024-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard Hammerl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(15), 3230-3241 (2017-04-07)
A novel differential off-line LC-NMR approach (DOLC-NMR) was developed to capture and quantify nutrient-induced metabolome alterations in Saccharomyces cerevisiae. Off-line coupling of HPLC separation and