Merck
651176
Sigma-Aldrich
Doxylamine-d5
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Doxylaminephenyl-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D5H17N2O
CAS番号:
分子量:
275.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
137-141 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(OCCN(C)C)(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=N2
InChI
1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/i4D,5D,6D,9D,10D
InChI Key
HCFDWZZGGLSKEP-NPMXJOAUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651176-VAR:
651176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)