363456
別名:
五酸化ヒ素水和物
363456-25G
¥64,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
255459
酸化ヒ素(V) 水和物
Supelco
17971
三酸化二ヒ素
202673
267961
ヒ素
76686
Arsenic(V) Standard for ICP
202657
A1010
72718
Arsenic(III) Standard for ICP
237965
フッ化リチウム
1.19897
Chloride standard solution
100
≥99.99%
powder
Degree of hydration, 2-5
core: arsenicreagent type: catalyst
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
無機触媒
Danger
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
毒物
特定第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
363456-BULK: 363456-25G-PW: 363456-25G:4548173140070 363456-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
519111
Arsenic(II) sulfide
8.20670
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate
Y0002004
Arsenic solution
NIST3036
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution
S7400
(メタ)亜ヒ酸ナトリウム
20835
カコジル酸