Merck
650870
Sigma-Aldrich
(S)-BINAPINE
別名:
(3S,3'S,4S,4'S,11bS,11'bS)-(+)-4,4'-ジ-t-ブチル-4,4',5,5'-テトラヒドロ-3,3'-ビ-3H-ジナフト[2,1-c:1',2'-e]ホスフェピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H48P2
CAS番号:
分子量:
734.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)[C@H]1[C@H]6P(Cc7ccc8ccccc8c7-c9c6ccc%10ccccc9%10)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H48P2/c1-51(2,3)53-31-37-25-23-33-15-7-11-19-39(33)45(37)47-41-21-13-9-17-35(41)27-29-43(47)49(53)50-44-30-28-36-18-10-14-22-42(36)48(44)46-38(32-54(50)52(4,5)6)26-24-34-16-8-12-20-40(34)46/h7-30,49-50H,31-32H2,1-6H3/t49-,50-,53?,54?/m0/s1
InChI Key
YXMFQIWDFKIXGQ-KUSQLHRJSA-N
アプリケーション
Demonstates excellent enantioselectivity and reactivity for the asymmetric hydrogenation of Z-β-aryl(β-acylamino)acrylates.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
650870-VAR:
650870-100MG-PW:
650870-500MG-PW:
650870-500MG:
650870-BULK:
650870-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A bisphosphepine ligand with stereogenic phosphorus centers for the practical synthesis of beta-aryl-beta-amino acids by asymmetric hydrogenation.
Wenjun Tang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(30), 3509-3511 (2003-08-06)