Merck
650293
Sigma-Aldrich
2,3-ジクロロチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Cl2S
CAS番号:
分子量:
153.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
173-174 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccsc1Cl
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI Key
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 抗腫瘍性の細胞毒性共役体としての、エンジイン-クロロフィル誘導体の合成
  • 選択的電気化学的なモノシリル化およびポリシリル化
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
650293-1G:
650293-BULK:
650293-VAR:
650293-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)