Merck
650129
Sigma-Aldrich
1-(4-tert-ブチルベンジル)ピペラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2
CAS番号:
分子量:
232.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
52-56 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C15H24N2/c1-15(2,3)14-6-4-13(5-7-14)12-17-10-8-16-9-11-17/h4-7,16H,8-12H2,1-3H3
InChI Key
UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650129-1G:
650129-VAR:
650129-5G:
650129-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)