Merck
650099
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
95%
別名:
4′-ホルミルビフェニル-4-カルボン酸 メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,580
¥15,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O3
CAS番号:
分子量:
240.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
112-116 °C
官能基
aldehyde
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-16)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI Key
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650099-1G:
650099-5G:
650099-VAR:
650099-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)