Merck
64940
Sigma-Aldrich
N-メトキシカルボニルマレイミド
≥97.0% (N)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO4
CAS番号:
分子量:
155.11
Beilstein:
1450638
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥97.0% (N)
フォーム
solid
mp
63-67 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI Key
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ペプチド、アミノ酸、アミンへのマレイミド基の導入に用いられています[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
64940-VAR:
64940-5G:
64940-1G:
64940-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and some properties of maleimido acids and maleoyl derivatives of peptides.
O Keller et al.
Helvetica chimica acta, 58(2), 531-541 (1975-03-12)
Susanne Kirchhof et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 217-225 (2015-08-09)
Eight-armed PEG was functionalized with furyl and maleimide groups (8armPEG20k-Fur and 8armPEG20k-Mal); degradable hydrogels were obtained by cross-linking via Diels-Alder chemistry. To increase the stability to degradation, the macromonomers were modified by introducing a hydrophobic 6-aminohexanoic acid spacer between PEG