Merck
649066
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclopentylphosphine
97%
別名:
ジシクロペンチルクロロホスフィン, ジシクロペンチルホスフィンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,000
¥28,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18ClP
CAS番号:
分子量:
204.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(C1CCCC1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H18ClP/c11-12(9-5-1-2-6-9)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
InChI Key
QTYRJBRBODDGCQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Chlorodicyclopentylphosphine is a phosphine precursor for ligand preparation in Negishi and Suzuki coupling reactions.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.259.5096&rep=rep1&type=pdf
アプリケーション
Chlorodicyclopentylphosphine may be used to prepare:
  • Cp,Cp-MannOP, a chiral diphosphinite ligand by reacting with mannitol.[Cp=cyclopentyl; Mann=mannitol][1]
  • (S)-Cp,Cp-oxoProNOP, a bis(dicycloalkylphosphino) amidophosphine-phosphinite ligand by reacting with (S)-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone[2]
  • LcPeNiCl, a precursor for preparing LcPeNiH, which is an efficient catalyst for the reduction of CO2[cPe=cyclopentyl][3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
649066-1G:
649066-5G:
649066-BULK:
649066-VAR:
649066-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic properties of nickel bis (phosphinite) pincer complexes in the reduction of CO 2 to methanol derivatives.
Chakraborty S, et al.
Polyhedron, 32(1), 30-34 (2012)
Amidophosphine-Phosphinites: Synthesis and Use in Rhodium-Based Asymmetric Hydrogenation of Activated Keto Compounds. Crystal Structure of Bis [(?-chloro)((S)-2-((diphenylphosphino) oxy)-2-phenyl-N-(diphenylphosphino)-N-methylacetamide) rhodium (I)].
Roucoux A, et al.
Organometallics, 15(10), 2440-2449 (1996)
New diphosphinite ligands derived from mannitol for rhodium catalyzed enantioselective hydrogenation of ketones.
Naili S, et al.
Tetrahedron Letters, 41(16), 2867-2870 (2000)