Merck
648892
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロベンジルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7Cl2N
CAS番号:
分子量:
176.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
74-76 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.3172 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI Key
AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
648892-1G:
648892-BULK:
648892-VAR:
648892-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)