Merck
648329
Sigma-Aldrich
3,4-Propylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
別名:
ProDOP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
2 % (w/v) in THF
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1COc2c[nH]cc2OC1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-9-6-4-8-5-7(6)10-3-1/h4-5,8H,1-3H2
InChI Key
AURPDCSZNCSKNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エレクトロクロミックポリ(3,4-プロピレンジオキシピロール)のin situ化学重合に使用されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.0 °F
引火点(℃)
-17.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648329-2ML:4548173176611
648329-10ML:4548173176604
648329-VAR:
648329-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sonmez, G.; Reynolds, J.;
Macromolecules, 36, 639-639 (2003)
K Zong et al.
The Journal of organic chemistry, 66(21), 6873-6882 (2001-10-13)
New functionalized derivatives of 3,4-ethylenedioxypyrrole (EDOP, 5a) and 3,4-(1,3-propylenedioxy)pyrrole (ProDOP, 5b) as especially electron-rich monomers which yield highly electroactive and stable conducting polymers useful for a diverse set of applications have been synthesized. N-Alkylations of ProDOP were carried out to