Merck
647403
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ヨードピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClIN
CAS番号:
分子量:
239.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
42-43 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1cc(I)ccn1
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI Key
KJKIPRQNFDUULB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647403-1G:4548173989778
647403-BULK:
647403-5G:4548173989785
647403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyomin Jin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(1) (2019-01-10)
Herein, we investigated the effect of ring planarity by fully characterizing four pyridine-based o-carboranyl compounds. o-Carborane was introduced to the C4 position of the pyridine rings of 2-phenylpyridine and 2-(benzo[b]thiophen-2-yl)pyridine (CB1 and CB2, respectively), and the compounds were subsequently borylated