Merck
644161
Sigma-Aldrich
Bromomethylenecyclohexane
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11Br
CAS番号:
分子量:
175.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
InChI Key
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.9 °F - closed cup
引火点(℃)
54.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
644161-1G:
644161-BULK:
644161-VAR:
644161-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1