アッセイ
≥96.5% (GCF)
97%
形状
solid
光学純度
ee: ≥99.0% (GC)
mp
48-50 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H]1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI Key
ZBBGKXNNTNBRBH-LURJTMIESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine can be used:
- To functionalize detonation nanodiamonds with NH2 functional group to enhance their optical properties.
- In the synthesis of poly(ethylene glycol) (PEG) based block copolymers, which are further used in the preparation of micelles loaded with mRNA for intracellular mRNA delivery.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
672033-1G:
672033-250MG:
672033-VAR:
672033-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guanidine-phosphate interactions stabilize polyion complex micelles based on flexible catiomers to improve mRNA delivery
European Polymer Journal, 140(1), 110028-110028 (2020)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)