Merck
644048
Sigma-Aldrich
4-(4-アミノフェニル)ベンゾニトリル
95%
別名:
4′-アミノ-[1,1′-ビフェニル]-4-カルボニトリル, 4′-アミノビフェニル-4-カルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
182-186 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8H,15H2
InChI Key
CPJQKNUJNWPAPH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
644048-5G:4548173175751
644048-1G:4548173175744
644048-BULK:
644048-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)