Merck
643548
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrF3N
CAS番号:
分子量:
225.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
37-41 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
InChI Key
OFGSIPQYQUVVPL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
643548-VAR:
643548-1G:
643548-5G:
643548-BULK:
試験成績書(COA)