Merck
642975
Sigma-Aldrich
D-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
92.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-HBXZPZNNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at