同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
291 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-ROQAEYOOSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
760277-BULK:
760277-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)