Merck
488933
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,000
¥46,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,000
About This Item
化学式:
CD3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
92.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥46,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % D
フォーム
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
488933-BULK:
488933OOS-BULK:
488933-1G-PW:
488933-VAR:
488933-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alberto Valdés et al.
Scientific reports, 11(1), 5058-5058 (2021-03-05)
Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of chronic kidney disease. Although hyperglycaemia has been determined as the most important risk factor, hypoxia also plays a relevant role in the development of this disease. In this work, a comprehensive metabolomic