Merck
64297
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO3CH2CF3
CAS番号:
分子量:
178.13
Beilstein:
1863049
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.367
密度
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
InChI Key
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Reagent for 2,2,2-trifluoroethylations, e.g. ether formation[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
64297-BULK-F:
64297-25ML-F:
64297-VAR-F:
64297-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)