Merck
605247
Sigma-Aldrich
サルコシン-(メチル-13C)
99 atom % 13C
別名:
N-Methyl-13C-glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3NHCH2CO2H
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
208-212 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1+1
InChI Key
FSYKKLYZXJSNPZ-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
605247-VAR:
605247-BULK:
試験成績書(COA)