Merck
642096
Sigma-Aldrich
2-メルカプト-6-メチルピリジン
97%
別名:
6-メチル-2-ピリジンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NS
CAS番号:
分子量:
125.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(S)n1
InChI
1S/C6H7NS/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
IGZZHADAOWGUEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642096-5G:
642096-VAR:
642096-BULK:
642096-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been