Merck
641715
Sigma-Aldrich
N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
97%
別名:
4',5'-ジクロロ-2'-ニトロアセトアニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6Cl2N2O3
CAS番号:
分子量:
249.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
124-128 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O3/c1-4(13)11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12(14)15/h2-3H,1H3,(H,11,13)
InChI Key
ZEGRPTYRAGSSBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
641715-25G:
641715-BULK:
641715-5G:
641715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)