Merck
641677
Sigma-Aldrich
Holmium(III) phosphate
別名:
リン酸 ホルミウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HoPO4
CAS番号:
分子量:
259.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
SMILES記法
[Ho+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ho.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI Key
ZFEZZRFBMNCXLQ-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
641677-BULK:
641677-5G:
641677-1G:
641677-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wouter Bult et al.
Pharmaceutical research, 29(3), 827-836 (2011-11-10)
The clinical application of holmium acetylacetonate microspheres (HoAcAcMS) for the intratumoral radionuclide treatment of solid malignancies requires a thorough understanding of their stability. Therefore, an in vitro and an in vivo stability study with HoAcAcMS was conducted. HoAcAcMS, before and