Merck
220930
Sigma-Aldrich
ニトロソジスルホン酸カリウム
別名:
ニトロソジスルホン酸二カリウム, フレミー塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,330
10 G
¥44,800
50 G
¥133,000
¥8,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,330
10 G
¥44,800
50 G
¥133,000
About This Item
化学式:
(KSO3)2NO
CAS番号:
分子量:
268.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[K+].[O]N(S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2NO7S2/c;;2-1(9(3,4)5)10(6,7)8/h;;(H,3,4,5)(H,6,7,8)/q2*+1;/p-2
InChI Key
IHSLHAZEJBXKMN-UHFFFAOYSA-L
詳細
ニトロソジスルホン酸カリウムは、フェノール、ナフトールおよびアニリンをキノンに、ベンジルアルコールをアルデヒドまたはケトンに、アミノ酸をα-ケト酸に変換する酸化試薬です。複素環キノンの調製や酸化的芳香族化にも使用できます[1]
アプリケーション
ニトロソジスルホン酸カリウムは、以下の酸化試薬として使用できます。
  • 芳香族アミンから対応するキノンへ[2]
  • ヒドロエチジンから2-ヒドロキシエチジウムへ[3]
  • チロシンからo-キノンへ[4]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
220930-1G:
220930-10G:
220930-VAR:
220930-50G:
220930-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Yoshida et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 65(6), 1444-1446 (2001-07-27)
Bisphenol A was oxidized to monoquinone and bisquinone derivatives by Fremy's salt, a radical oxidant, though salcomine and alkali did not catalyze the oxidation by molecular oxygen. Bisphenol A, bisphenol B, and 3,4'-(1-methylethylidene)bisphenol were converted to their monoquinone derivatives in
Oxidation of aromatic amines to quinones by iodic acid under microwave irradiation in the presence of montmorillonite K10 and silica gel
Hashemi M, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 134, 1561-1563 (2003)
Maria-Teresa Türke et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(2), 502-510 (2011-11-10)
The effectiveness of dynamic nuclear polarization (DNP) as a tool to enhance the sensitivity of liquid state NMR critically depends on the choice of the optimal polarizer molecule. In this study the performance of (15)N labelled Frémy's salt as a
F J Hornicek et al.
Chemico-biological interactions, 55(3), 289-302 (1985-11-01)
Nitroxyldisulfonate [Fremy's salt; (KSO3)2NO.] and bisulfite (NaHSO3) have abolished periodic acid (H5IO6)-induced blastogenesis of human peripheral blood lymphocytes (HPBL), but only inhibited the blastogenic response of H5IO6-oxidized rat and mouse lymphocytes, as determined by the rates of nucleic acids synthesis
Potassium Nitrosodisulfonate
Parker K, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis