1 G
¥5,350
10 G
¥34,520
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H28OS
CAS番号:
分子量:
232.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
59-63 °C (lit.)
官能基
sulfoxide
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCS(C)=O
InChI
1S/C13H28OS/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
CJPDBKNETSCHCH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Dodecyl methyl sulfoxide can be synthesized via oxidation of dodecyl methyl sulfide with sodium periodate.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
641588-BULK:
641588-1G:
641588-10G:
641588-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
"New odorless method for the Corey?Kim and Swern oxidations utilizing dodecyl methyl sulfide (Dod-S-Me)"
Ohsugi I-S, et al.
Tetrahedron, 59(42), 8393-8398 (2003)
"New odourless protocols for efficient Pauson?Khand annulations"
Brown.AJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 3(13), 2396-2398 (2005)
"New non-volatile and odorless organosulfur compounds anchored on ionic liquids. Recyclable reagents for Swern oxidation"
He X and Chan HT
Tetrahedron, 62(14), 3389-3394 (2006)