Merck
640530
Sigma-Aldrich
Diazald® sodium sulfate mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O3S · Na2O4S
CAS番号:
分子量:
356.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
20 wt. % in sodium sulfate (mixture)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O.CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S.2Na.H2O4S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11;;;1-5(2,3)4/h3-6H,1-2H3;;;(H2,1,2,3,4)/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCKUXDQKDJXWCU-UHFFFAOYSA-L
法的情報
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
640530-BULK:
640530-25G:
640530-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Contact dermatitis from Diazald.
H S Young et al.
Contact dermatitis, 50(5), 315-316 (2004-06-24)
M Börzsönyi et al.
Neoplasma, 35(3), 257-262 (1988-01-01)
N-nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide (NMTS, diazald, CAS 80-11-5) is a widely used compound for laboratory production of diazomethane. The present results showed that the noncarcinogenic NMTS reacts as a transnitrosating agent with amino nitrogen of secondary amines and amide both in vitro (human
J V Uri et al.
Acta microbiologica Hungarica, 39(3-4), 317-322 (1992-01-01)
Diazald, a chemical intermediate for the synthesis of biologically active compounds, was found to be a potent in vitro antimicrobial agent against yeasts, yeast-like and filamentous fungi as well as Gram-positive and Gram-negative bacterial strains. Its activity is not inhibited