Merck
D28000
Sigma-Aldrich
Diazald®
99%
別名:
N-ニトロソ-N-メチル-p-トルエンスルホンアミド, N-ニトロソ-p-トルエンスルホメチルアミド, N-メチル-N-(p-トリルスルホニル)ニトロソアミド, N-メチル-N-ニトロソ-p-トルエンスルホンアミド, p-トリルスルホメチルニトロソアミド, ジアゾメタン前駆体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2N(CH3)NO
CAS番号:
分子量:
214.24
Beilstein:
2214345
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
61-62 °C (lit.)
SMILES記法
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
遷移金属錯体、アミン、カルボニオンに対するニトロシル化剤、そしてジアゾメタンの前駆体です
保管および安定性
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
法的情報
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロソ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
D28000-250G:
D28000-BULK:
D28000-10KG:
D28000-4X250G:
D28000-5KG:
D28000-100G:
D28000-25G:
D28000-1KG:
D28000-VAR:
D28000-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1233-1233 (1993)
Journal of Chromatographic Science, 29, 8-8 (1991)
Organometallics, 12, 1029-1029 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 29-29 (1993)
Contact dermatitis from Diazald.
H S Young et al.
Contact dermatitis, 50(5), 315-316 (2004-06-24)