Merck
639192
Sigma-Aldrich
(3,3-ジメチル-1-ブチニル)ボロン酸ジイソプロピルエステル
97%
別名:
(2-tert-ブチル-1-エチニル)ジイソプロポキシボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23BO2
CAS番号:
分子量:
210.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4160 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)OB(OC(C)C)C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23BO2/c1-10(2)14-13(15-11(3)4)9-8-12(5,6)7/h10-11H,1-7H3
InChI Key
FLHZJMZNIOCRSX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
例えば、Suzuki-Miyaruraビアリールクロスカップリングなど、さらなる合成を行える置換アリールボロネートをもたらすDotzアンヌレーションプロセスに関与する基質。[1]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.9 °F - closed cup
引火点(℃)
43.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
639192-BULK:
639192-1G:
639192-VAR:
639192-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M W Davies et al.
The Journal of organic chemistry, 66(10), 3525-3532 (2001-05-12)
This paper describes the synthesis and reactivity of a novel class of quinone boronic esters. These compounds are prepared utilizing a highly regioselective Dötz annulation of Fischer carbene complexes with alkynylboronates. All substrates studied to date provided a single regioisomeric