Merck
638951
Sigma-Aldrich
4-クロロフェニルアセチルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6Cl2O
CAS番号:
分子量:
189.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5510 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
638951-5G:
638951-25G:
638951-VAR:
638951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)