Merck
638889
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-メチルベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
208.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)7(4-5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
MOZTWWZAQLPJMT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
638889-VAR:
638889-1G:
638889-5G:
638889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)