Merck
CDS008020
Sigma-Aldrich
2-(aminomethyl)phenol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO
CAS番号:
分子量:
123.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
NCc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H,5,8H2
InChI Key
KPRZOPQOBJRYSW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS008020-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bingxin Xiao et al.
Journal of separation science, 41(11), 2321-2330 (2018-02-28)
Pueraria lobata is a medicinal plant widely used in traditional Chinese medicine. The total pueraria isoflavones have demonstrated positive effect against neurological disorders. In the present study, we first develop an ultra high performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry
Bingxin Xiao et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 599-599 (2017-09-21)
Isoflavonoids are putatively active components of