Merck
637998
Sigma-Aldrich
ビニルボロン酸無水物ピリジン錯体
95%
別名:
2,4,6-トリビニルシクロトリボロキサンピリジン錯体, トリビニルボロキシンピリジン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,740
5 G
¥36,200
¥9,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,740
5 G
¥36,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9B3O3 · C5H5N
CAS番号:
分子量:
240.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
c1ccncc1.C=Cb2ob(C=C)ob(C=C)o2
InChI
1S/C6H9B3O3.C5H5N/c1-4-7-10-8(5-2)12-9(6-3)11-7;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H2;1-5H
InChI Key
YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に使用される試薬
  • 鈴木-宮浦クロスカップリング[1][2]
  • パラジウム触媒カルボアミノ化による立体選択的合成[3]
  • RNAのシトシン塩基へのアルキル結合2-アミノ-6-ビニルプリン(AVP)架橋剤[4]
  • 水性溶媒中の鈴木-宮浦クロスカップリング反応における回収可能な高分子前触媒であるカイザーオキシム樹脂由来パラダサイクル[5]
  • ビニルエーテルのPd触媒アルコール分解を介したビナフトール誘導体のホスホリルおよびスルホニルエステルの速度論的光学分割[6]
  • 水素化ロジウム触媒を用いた、N-アリルアジリジンからZ-エナミンへの立体選択的異性化[7]
  • パラジウム/キラルジアミン配位子触媒アルコール分解を介した軸方向にキラルなビアリール誘導体の速度論的光学分割[8]
  • アジリジンの遷移金属触媒アルケニル化、付加環化および熱転位反応[9]
  • 官能化テトラヒドロアントラセン合成のための分子内Heck反応戦略[10]
以下の調製に使用した試薬
  • BACE-1阻害剤および環状スルホンヒドロキシエチルアミンのSAR[11]
  • ねじれを有するスピロペンタン[1]
  • 血管浮腫療法における低分子ブラジキニンB2受容体拮抗薬[12]
  • エノールエーテル[13]
  • スチリルシクロブタノン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637998-5G:
637998-1G:
637998-VAR:
637998-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kinetic resolution of phosphoryl and sulfonyl esters of 1,1'-bi-2-naphthol via Pd-catalyzed alcoholysis of their vinyl ethers
Sakuma, T.; et al.
Tetrahedron, 19, 1593-1599 (2008)
Yosuke Taniguchi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(8), 2894-2901 (2010-03-30)
We have previously reported that the 2-amino-6-vinylpurine (AVP) nucleoside exhibits a highly efficient and selective crosslinking reaction toward cytosine and displayed an improved antisense inhibition in cultured cells. In this study, we further investigated the alkyl-connected AVP nucleoside analogs for
Amanda F Ward et al.
Organic letters, 13(17), 4728-4731 (2011-08-05)
The stereoselective synthesis of 2,4- and 2,5-disubstituted 1,3-oxazolidines is accomplished via Pd-catalyzed carboamination of O-vinyl-1,2-amino alcohol derivatives. The transformations generate cis-disubstituted products with good to excellent diastereoselectivity, and enantiomerically enriched substrates are converted without loss of optical purity. In addition
Intramolecular Heck reaction strategy for the synthesis of functionalized tetrahydroanthracenes: a facile formal total synthesis of the linear abietane diterpene, umbrosone
Sengupta, S.; et al.
Tetrahedron Letters, 46, 1515-1519 (2005)
Kuan-Jen Su et al.
The Journal of organic chemistry, 75(21), 7494-7497 (2010-10-14)
Tetravinylbenzene 4 was prepared in nearly quantitative yield from commercially available tetrabromobenzene; the improved, one-step procedure now employs Suzuki-Miyaura cross-coupling conditions. Intermolecular cyclopropanation of 4 with dibromocarbene gave a series of gem-dibromide adducts. Intramolecular cyclopropanation of monoadduct 5, putatively by