Merck
637505
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-フルオロピロリジン塩酸塩
97%
別名:
(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, (3R)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, (R)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, 3-(R)-Fluoropyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,900
¥15,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9ClFN
CAS番号:
分子量:
125.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -8.0°, c = 4 in methanol
mp
179-186 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Cl.F[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
InChI Key
LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
アプリケーション
(R)-(−)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride may be used as a substrate in the preparation of:
  • Imidazo[1,2-a]pyrazine derivatives as possible aurora kinase inhibitors.[1]
  • Pyrazolopyrimidine derivatives as possible PDE10A Inhibitors.[2][3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637505-BULK:
637505-1G:
637505-VAR:
637505-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aurora kinase inhibitors based on the imidazo[1, 2-a] pyrazine core: fluorine and deuterium incorporation improve oral absorption and exposure
Kerekes AD, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(1), 201-210 (2011)
Discovery of a pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine derivative (MT-3014) as a highly selective PDE10A inhibitor via core structure transformation from the stilbene moiety
Koizumi Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 27(15), 3440-3450 (2019)
Scalable Process Design for a PDE10A Inhibitor Consisting of Pyrazolopyrimidine and Quinoxaline as Key Units
Yamagami T, et al.
Organic Process Research & Development, 23(4), 578-587 (2019)
Charles G Caldwell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(5), 1265-1268 (2004-02-26)
Amides derived from fluorinated pyrrolidines and 4-substituted cyclohexylglycine analogues have been prepared and evaluated as inhibitors of dipeptidyl dipeptidase IV (DP-IV). Analogues which incorporated (S)-3-fluoropyrrolidine showed good selectivity for DP-IV over quiescent cell proline dipeptidase (QPP). Compound 48 had good