Merck
637475
Sigma-Aldrich
6-アミノ-3-ピリジンカルボニトリル
97%
別名:
2-アミノ-5-シアノピリジン, 6-アミノニコチノニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,730
¥7,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,730
About This Item
化学式:
C5H3NNH2CN
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
113876
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
159-163 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
InChI Key
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
637475-25G:4548173175089
637475-5G:4548173175096
637475-BULK:
637475-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)