Merck
636711
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(2-エチルヘキシル)-2,5-ジヨードベンゼン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36I2
CAS番号:
分子量:
554.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5564 (lit.)
密度
1.3991 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
CCCCC(CC)Cc1cc(I)c(CC(CC)CCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-5-9-11-17(7-3)13-19-15-22(24)20(16-21(19)23)14-18(8-4)12-10-6-2/h15-18H,5-14H2,1-4H3
InChI Key
TYZQQLJIRWRBFL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
636711-VAR:
636711-BULK:
636711-1G:4548173995533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)