Merck
636258
Sigma-Aldrich
Isoxazole-5-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO3
CAS番号:
分子量:
113.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-2-5-8-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI Key
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Isoxazole-5-carboxylic acid can be obtained via dehydration of 5-trichloromethylisoxazole.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
636258-5G:
636258-1G:
636258-VAR:
636258-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Efficient synthesis and dehydration reaction of trichloromethylated 2-(3-phenyl-5-hydroxy-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-aryl-5-alkylthiazoles"
Bonacorso.GH, et al.
Heteroatom Chem., 14(02), 132-137 (2003)