Merck
635839
Sigma-Aldrich
3-(ジエトキシメチル)ベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O3
CAS番号:
分子量:
208.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5050 (lit.)
bp
160 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
SMILES記法
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
635839-5G:
635839-BULK:
635839-VAR:
635839-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)