Merck
634034
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-メチル安息香酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
170.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
167-171 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
Cc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be synthesized from 4-chlorobenzoic acid via a multi-step reaction process.[1]
アプリケーション
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be used in the synthesis of:
  • 4-chloro-2-methylbenzophenone via Freidel Craft′s acylation with benzene[2]
  • 4-chloro-2-methyl-5-(methylsulfonyl)benzoic acid[1]
  • 4-chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
634034-VAR:
634034-1G:
634034-5G:
634034-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"A novel synthesis of 1-substituted 2H-isoquinolin-3-ones"
Canepa.SA and Bravo.DR
Journal of Heterocyclic Chemistry, 41(06), 979-982 (2004)
"(2-Methyl-5-(methylsulfonyl) benzoyl) guanidine Na+/H+ antiporter inhibitors"
Baumgarth M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 40(13), 2017- 2034 (1997)