Merck
633941
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene-d8
90 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3C(OCD3)=CD2
CAS番号:
分子量:
80.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
90 atom % D
アッセイ
97% (CP)
bp
34-36 °C (lit.)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChI Key
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F
引火点(℃)
-29 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)