Merck
633666
Sigma-Aldrich
4-メチルチアゾール-5-カルボン酸
97%
別名:
4-メチル-1,3-チアゾール-5-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO2S
CAS番号:
分子量:
143.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1ncsc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO2S/c1-3-4(5(7)8)9-2-6-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633666-VAR:
633666-10G:
633666-BULK:
633666-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kamal Adhikari et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-14)
Plant type III polyketide synthases produce diverse bioactive molecules with a great medicinal significance to human diseases. Here, we demonstrated versatility of a stilbene synthase (STS) from Pinus Sylvestris, which can accept various non-physiological substrates to form unnatural polyketide products.