Merck
633054
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-bromothiophene
97%
別名:
1-(3-Bromo-2-thienyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥45,500
¥45,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥45,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BrOS
CAS番号:
分子量:
205.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥45,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.612
mp
28-35 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4(8)6-5(7)2-3-9-6/h2-3H,1H3
InChI Key
ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633054-25G:
633054-5G:
633054-VAR:
633054-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Khyati P Thakor et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 34(1), 113-124 (2019-01-04)
Novel palladium(II) complexes (7a-7e) of substituted quinoline derivatives were synthesized. The complexes were characterized using various techniques such as thermogravimetric analysis (TGA), elemental analysis, conductance measurement, mass, absorption, infra-red (IR), 1 H NMR, 13 C NMR and energy-dispersive X-ray spectroscopy