APIファミリー
rivaroxaban
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChI Key
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
その他情報
関連製品
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0002187:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ