Merck
632937
Sigma-Aldrich
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
別名:
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea, 3-(Trifluoromethyl)phenylthiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4NHCSNH2
CAS番号:
分子量:
220.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
InChI Key
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632937-BULK:
632937-VAR:
632937-1G:
632937-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)